Få mere at vide
Diclofenac-d4 Sodium Salt (phenyl-d4-acetic), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diclofenac-d4 Sodium Salt (Phenyl-d4-acetic) |
| CAS | 154523-54-3 |
| Molekylær formel | C14 D4 H6 Cl2 N O2 . Na |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | Benzene-2,3,4,5-d4-acetic acid, 6-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, monosodium salt (9 CI), 6-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-benzen-2,3,4,5-d4-acetic acid sodium salt, Diclofenac D4 sodium (phenyl D4), Diclofenac sodium (phenyl D4) |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17 H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1/i1D,2 D,4 D,7 D; |
| SMIL | [Na+].[2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(Nc2c(Cl)cccc2Cl)c(CC(=O)[O-])c1[2 H] |
| IUPAC navn | sodium;2-[2,3,4,5-tetradeuterio-6-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.155 |
| Formel vægt | 321.024 g/mol |
| Vis mere |