Få mere at vide
Diclofenac-d4 (phenyl-d4-acetic), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diclofenac-D4 |
| CAS | 153466-65-0 |
| Molekylær formel | C14 2H4 H7 Cl2 N O2 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | 6-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-benzen-2,3,4,5-d4-acetic acid, Diclofenac D4 acid (phenyl D4), Diclofenac (phenyl D4) |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H11Cl2NO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17 H,8H2,(H,18,19)/i1D,2 D,4 D,7 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(Nc2c(Cl)cccc2Cl)c(CC(=O)O)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2-[2,3,4,5-tetradeuterio-6-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.17 |
| Formel vægt | 299.0418 g/mol |
| Vis mere |