Få mere at vide
Diclofenac Amide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,6-Dichlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Cl2NO/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(17)18/h1-7H,8H2 |
| Formel vægt | 277.0061 |
| Procent renhed | >95% |