missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diclofenac Alcohol (Diclofenac Impurity), TRC

Artikelnummer. 30134144
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134144 25 mg
30132929 50 mg
17953405 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134144 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43569825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 27204-57-5
Molekylær formel C13 H11 Cl2 N O
Molekylvægt (g/mol) 268.14
Synonym [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]methanol, Diclofenac Sodium Imp. C (EP)
IUPAC navn [2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]methanol
SMIL OCc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl)methanol
Mængde 25 mg
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C13H11Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-7,16-17H,8H2
Formel vægt 267.0218
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.