missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diclofenac Alcohol (Diclofenac Impurity), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl)methanol |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-7,16-17H,8H2 |
| Formel vægt | 267.0218 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?