Få mere at vide
Diclofenac Acid, TRC
Artikelnummer. 30040803
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040803 1 g
30041175 10 g
30040884 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040803 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4364651G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15307-86-5
Molekylær formel C14 H11 Cl2 N O2
Molekylvægt (g/mol) 296.15
Synonym Acetic acid, [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]- (8CI), 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid, 2-(2,6-Dichloroanilino)phenylacetic acid, 2-(2,6-Dichlorophenylamino)phenylacetic acid, 2-[2-(2,6-Dichlorophenylamino)phenyl]acetic acid, DCF 100C, Dichlofenac, Diclac, Diclofenac, Diclofenac acid, Diclofenamic acid, Dicloftil, Diclomelan, Dicloreuma, Flector, Flector EP Tissugel, N-(2,6-Dichlorophenyl)-o-aminophenylacetic acid, Ortofen, Pennsaid, Transfenac, Vetagesic, Voltaflan, Voltaren Dolo, Zolterol, Zorvolex, [o-(2,6-Dichloroanilino)phenyl]acetic acid
IUPAC navn 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetic acid
SMIL OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diclofenac
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19)
Formel vægt 295.0167
Procent renhed >95%