Få mere at vide
Diclofenac 2,3-Butylene Glycol Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Diclofenac 2,3-Butylene Glycol Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diclofenac 2,3-Butylene Glycol Ester |
| CAS | 95093-57-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Diclofenac 2,3-Butylene Glycol Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H19 Cl2 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Diclofenac 2,3-Butylene Glycol Ester, Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, 2-hydroxy-1-methylpropyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19Cl2NO3/c1-11(22)12(2)24-17(23)10-13-6-3-4-9-16(13)21-18-14(19)7-5-8-15(18)20/h3-9,11-12,21-22H,10H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(O)C(C)OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC navn | 3-hydroxybutan-2-yl 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate |
| Vis mere |