Få mere at vide
Diclofenac 2,3-Butylene Glycol Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30050901
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050901 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050901 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0006.38
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diclofenac 2,3-Butylene Glycol Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diclofenac 2,3-Butylene Glycol Ester
CAS 95093-57-5
Analyt- eller komponentnavne Diclofenac 2,3-Butylene Glycol Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H19 Cl2 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Diclofenac 2,3-Butylene Glycol Ester, Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, 2-hydroxy-1-methylpropyl ester
InChI formel InChI=1S/C18H19Cl2NO3/c1-11(22)12(2)24-17(23)10-13-6-3-4-9-16(13)21-18-14(19)7-5-8-15(18)20/h3-9,11-12,21-22H,10H2,1-2H3
SMIL CC(O)C(C)OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC navn 3-hydroxybutan-2-yl 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate
Molekylvægt (g/mol) 368.25
Mængde 100 mg
Formel vægt 367.0742 g/mol