missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diclofenac-13C6, TRC

Artikelnummer. 30008304
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008304 10 mg
30005236 5 mg
30007717 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30008304 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43644910MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1261393-71-8
Molekylær formel C813C6H11Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 302.1
Synonym 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-benzene-1,2,3,4,5,6-13C6-Acetic Acid
SMIL ClC1=CC=CC(Cl)=C1N[13C]2=[13C](CC(O)=O)[13C]([H])=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]2[H]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diclofenac-13C6
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19)/i1+1,2+1,4+1,7+1,9+1,12+1
Formel vægt 301.0368
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.