missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diclazuril 6-Carboxylic Acid Butyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diclazuril 6-Carboxylic Acid Butyl Ester |
| CAS | 1798004-50-8 |
| Molekylær formel | C22 H17 Cl3 N4 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,2,4-Triazine-6-carboxylic acid, 2-[3,5-dichloro-4-[(4-chlorophenyl)cyanomethyl]phenyl]-2,3,4,5-tetrahydro-3,5-dioxo-, butyl ester, Butyl 2-[3,5-dichloro-4-[(RS)-(4-chlorophenyl)cyanomethyl]phenyl]-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H17Cl3N4O4/c1-2-3-8-33-21(31)19-20(30)27-22(32)29(28-19)14-9-16(24)18(17(25)10-14)15(11-26)12-4-6-13(23)7-5-12/h4-7,9-10,15H,2-3,8H2,1H3,(H,27,30,32) |
| SMIL | CCCCOC(=O)C1=NN(C(=O)NC1=O)c2cc(Cl)c(C(C#N)c3ccc(Cl)cc3)c(Cl)c2 |
| IUPAC navn | butyl 2-[3,5-dichloro-4-[(4-chlorophenyl)-cyanomethyl]phenyl]-3,5-dioxo-1,2,4-triazine-6-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 507.75 |
| Formel vægt | 506.0315 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?