Få mere at vide
Diclazuril 6-Carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diclazuril 6-Carboxamide |
| CAS | 1797132-12-7 |
| Molekylær formel | C18 H10 Cl3 N5 O3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 1,2,4-Triazine-6-carboxamide, 2-[3,5-dichloro-4-[(4-chlorophenyl)cyanomethyl]phenyl]-2,3,4,5-tetrahydro-3,5-dioxo-, Diclazuril 6-Carboxamide, (RS)-2-[3,5-Dichloro-4-[(4-chlorophenyl)cyanomethyl]phenyl]-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carboxamide, 2-[3,5-Dichloro-4-[(RS)-(4-chlorophenyl)cyanomethyl]phenyl]-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H10Cl3N5O3/c19-9-3-1-8(2-4-9)11(7-22)14-12(20)5-10(6-13(14)21)26-18(29)24-17(28)15(25-26)16(23)27/h1-6,11H,(H2,23,27)(H,24,28,29) |
| SMIL | NC(=O)C1=NN(C(=O)NC1=O)c2cc(Cl)c(C(C#N)c3ccc(Cl)cc3)c(Cl)c2 |
| IUPAC navn | 2-[3,5-dichloro-4-[(4-chlorophenyl)-cyanomethyl]phenyl]-3,5-dioxo-1,2,4-triazine-6-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 450.66 |
| Formel vægt | 448.9849 |