Få mere at vide
Dichromate Standard: Cr2O7(-2) @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™
Artikelnummer. 18093920
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18093920 500 ml
18000840 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18093920 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGI1PDCRO500
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Dichromate Standard: Cr2O7(-2) @ 10000 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichromate
CAS 13907-47-6
Metoder Ion Chromatography/Wet Chemistry
Analyt- eller komponentnavne Dichromate
Molekylær formel (Cr2 O7)2-
Synonym Cr2O72−
SMIL [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
IUPAC navn Dichromate
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 215.99
Mængde 500 ml
Formel vægt 215.99 g/mol