Få mere at vide
Dichromate Standard: Cr2O7(-2) @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivelse
Dichromate Standard: Cr2O7(-2) @ 1000 μg/mL in H2O
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichromate |
| CAS | 13907-47-6 |
| Metoder | Ion Chromatography |
| Analyt- eller komponentnavne | Dichromate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | (Cr2 O7)2- |
| Synonym | Cr2O72− |
| SMIL | [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | Dichromate |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Vis mere |