Få mere at vide
Dicholoromethan, BAKER HPLC ANALYZED , J.T. Baker™
Artikelnummer. 15594055 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Glas
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15594055
Brand: JT Baker 9410.2500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opløsningsmidler med høj renhed til brug i analytiske og præparative separationer
En gruppe af opløsningsmidler med høj renhed, buffersalte og mobilfasemodifikatorer til brug i analytiske og præparative separationer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Preservative (Amylene) about 20ppm
Smeltepunkt -95.1°C
Farve Farveløs
Tæthed At 25°C is 1.315 - 1.321g/ml
Kogepunkt 40°C
Mængde 2.5 L
Lugt Characteristic
Emballage Glas
Rester efter fordampning max. 2ppm
Molekylær formel CH2Cl2
MDL nummer MFCD00000881
Vand max. 0.02 %
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClCCl
IUPAC navn dichlormethan
Molekylvægt (g/mol) 84.93
Procent renhed 99.8%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P281-Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.