Få mere at vide
Dichlroisopropyl Ether, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16310038 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
16310038 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16310038 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S1404
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Dichloroisopropyl ether108-60-11000μg/mL
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloroisopropyl ether
Emballage 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 108-60-1, 67-56-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C6H12Cl2O
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle QCFYJCYNJLBDRT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(CCl)OC(C)CCl
IUPAC navn 1-chloro-2-(1-chloropropan-2-yloxy)propane
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol-P&T
Molekylvægt (g/mol) 171.061
PubChem CID 7944
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:82409
Vis mere Vis mindre
Product intended for laboratory use only