Få mere at vide
Dichlorvos, TRC
Artikelnummer. 30380356
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30380356 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30380356 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD435950100MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlorvos
CAS 62-73-7
Molekylær formel C4 H7 Cl2 O4 P
Mængde 100 mg
Synonym Phosphoric acid, 2,2-dichlorovinyl dimethyl ester (6CI,8CI), Ethenol, 2,2-dichloro-, dimethyl phosphate (8CI), 2,2-Dichloroethenyl dimethyl phosphate, 2,2-Dichlorovinyl dimethyl phosphate, Alatox, Atgard, Atgard V, BAY-b 4986, Bibesol, Brevinyl, Brevinyl E 50, Canogard, Chlorvinphos, DDVP, DDVP (insecticide), Dash, Dedevap, Des, Des (phosphate), Dichlofos, Dichlorman, Dichlorovinphos, Dichlorovos, Dichlorvos, Dimethyl 2,2-dichloroethenyl phosphate, Dimethyl 2,2-dichlorovinyl phosphate, Dimethyl dichlorovinyl phosphate, Divipan, ENT 20738, Equigard, Equigel, Estrosel, Estrosol, Estrosol (pesticide), Fecama, Fekama, Ferag ID TM, Insectigas D, Lava 100EC, Mopari, NSC 6738, Nefrafos, Nerkol, Nogos, Nogos 500, Nogos 50EC, Nogos G, Novotox, Nuvan, Nuvan 100EC, Nuvan 500 EC, Nuvan 7, Nuvan 76EC, Nuvos, O,O-Dimethyl 2,2-dichlorovinyl phosphate, OKO, OMS 14, Panaplate, Phosvit, Phosvit 75, Prima U, SD 1750, Szklarniak, TAP 9VP, Task, Task (insecticide), Unifos, Unifos (pesticide), Unifos 50EC, Unitox, Vapona, Vapona Insecticide, Vaponite, Vinylofos, Vinylophos, Winylophos
InChI formel InChI=1S/C4H7Cl2O4P/c1-8-11(7,9-2)10-3-4(5)6/h3H,1-2H3
SMIL COP(=O)(OC)OC=C(Cl)Cl
IUPAC navn 2,2-dichloroethenyl dimethyl phosphate
Molekylvægt (g/mol) 220.98
Formel vægt 219.9459