Få mere at vide
Dichlorvos-d6, TRC
Artikelnummer. 30382576
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30382576 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30382576 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4359525MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlorvos-d6
CAS 203645-53-8
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C4 2H6 H Cl2 O4 P
Mængde 5 mg
Synonym 2,2-Dichloroethenyl di(methyl-d3) phosphate, Dichlorvos-d6
InChI formel InChI=1S/C4H7Cl2O4P/c1-8-11(7,9-2)10-3-4(5)6/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])OP(=O)(OC=C(Cl)Cl)OC([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 2,2-dichloroethenyl bis(trideuteriomethyl) phosphate
Molekylvægt (g/mol) 227.01
Formel vægt 225.9836
Procent renhed >95