Få mere at vide
Dichlorphenamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049907
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049907 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049907 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1795.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dichlorphenamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlorphenamide
CAS 120-97-8
Analyt- eller komponentnavne Dichlorphenamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H6 Cl2 N2 O4 S2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym m-Benzenedisulfonamide, 4,5-dichloro-, 1,3-Disulfamoyl-4,5-dichlorobenzene, 1,3-Disulfamyl-4,5-dichlorobenzene, 3,4-Dichloro-5-sulfamylbenzenesulfonamide, 4,5-Dichloro-1,3-disulfamoylbenzene, 4,5-Dichloro-m-benzenedisulfonamide, Antidrasi, CB 8000, Daramide, Daranide, Dichlofenamide, Dichlorophenamide, Dichlorphenamide, Diclofenamid, Diclofenamide, Glaucol, Oratrol
InChI formel InChI=1S/C6H6Cl2N2O4S2/c7-4-1-3(15(9,11)12)2-5(6(4)8)16(10,13)14/h1-2H,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
SMIL NS(=O)(=O)c1cc(Cl)c(Cl)c(c1)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 4,5-dichlorobenzene-1,3-disulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 305.16
Mængde 100 mg
Formel vægt 303.9146 g/mol