Få mere at vide
Dichlorotris(triphenylphosphino)ruthenium (II), 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30778130
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30778130 1 g 1g
30776278 5 g 5g
30769129 100 g 100g
30767325 10 g 10g
30774969 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30778130 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1243821g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlorotris(triphenylphosphino)ruthenium (II)
CAS 15529-49-4
Molekylær formel C54H45Cl2P3Ru
MDL nummer MFCD00013077
Mængde 1 g
SMIL [Cl-][Ru+2]([Cl-])([P](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)([P](C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6)[P](C7=CC=CC=C7)(C8=CC=CC=C8)C9=CC=CC=C9
Molekylvægt (g/mol) 958.83
Procent renhed 97%