Få mere at vide
Dichlorotris (triphenylfosfin)ruthenium(II), TRC
Artikelnummer. 30379863
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30379863 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30379863 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43545350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
CAS 15529-49-4
Molekylær formel 3[C18H15P].Cl2Ru
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/3C18H15P.2ClH.Ru/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h3*1-15H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
SMIL Cl[Ru]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
IUPAC navn dichlororuthenium; triphenylfosfan
Molekylvægt (g/mol) 958.83
Formel vægt 958.1155