Få mere at vide
Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III)
Artikelnummer. 11362909
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11362909 500 mg 500mg
11352909 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362909 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27752.ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 92220-65-0 | C22H16ClIrN2 | 536,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92220-65-0
Molekylær formel C22H16ClIrN2
Molekylvægt (g/mol) 536.05
MDL nummer MFCD07784515,MFCD28144567
InChI nøgle ORDROLZETYMBQO-UHFFFAOYSA-M
Synonym bis 2-pyridin-2-yl phenyl iridium iii chloride
PubChem CID 132274317
IUPAC navn iridium(3+);2-phenylpyridin;chlorid
SMIL [Cl-].[Ir+3].C1=CC=C([C-]=C1)C1=CC=CC=N1.C1=CC=C([C-]=C1)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III)
Mængde 500 mg
Formel vægt 1072.09