Få mere at vide
Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III) |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 1072.09 |