Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | µ-Dichlorotetraethylene dirhodium(I) |
| Farve | Rust |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig |
| Formel vægt | 388.92 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller stykker |