Få mere at vide
Dichlororesorcinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichlororesorcinol |
| CAS | 137-19-9 |
| Molekylær formel | C6H4Cl2O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1,5-Dichloro-2,4-dihydroxybenzene, 4,6-Dichloro-1,3-benzenediol, 4,6-Dichlororesorcin, 4,6-Dichlororesorcinol, NSC 60650 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2O2/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2,9-10H |
| SMIL | Oc1cc(O)c(Cl)cc1Cl |
| IUPAC navn | 4,6-dichlorobenzene-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 179 |
| Formel vægt | 177.9588 |