Få mere at vide
Dichlorphenylsilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11945911 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11945911 25 mL Glasflaske 25ml
1 options
Artikelnummer. 11945911 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432340250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 1631-84-1 | C6H5Cl2Si | 176.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlorophenylsilane
CAS 1631-84-1
Farve Hvid til gul
Tæthed 1.2040g/mL
Kogepunkt 65.0°C to 66.0°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 48°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H5Cl2Si
Brydningsindeks 1.5245 to 1.5275 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD00039296
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.204
Synonym phenyldichlorosilane, dichlorophenylsilane, dichloro phenyl silane, dichloro phenyl silicon, benzene, dichlorosilyl, phenyl dichlorosilane, phenyl hydrogen dichlorosilane, phenyl-dichlorosilane, phenyldichloro silane, dichloro phenyl silyl
InChI nøgle XNAFLNBULDHNJS-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl[Si](Cl)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn dichlor(phenyl)silyl
Molekylvægt (g/mol) 176.09
PubChem CID 6327324
Formel vægt 177.11
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver