Få mere at vide
Dichlorphenylphosphin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484013
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484013 50 g 50g
11494013 250 g 250g
11474013 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484013 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10284.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 644-97-3 | C6H5Cl2P | 178.98 g/mol
Dichlorphenylphosphin og dets derivater bruges som mellemprodukt til fremstilling af blødgøringsmidler, antioxidanter, stabilisatorer, katalysatorer og højtrykssmøremiddeladditiver og i lakformuleringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Dichlorphenylphosphin og dets derivater bruges som mellemprodukt
til fremstilling af blødgøringsmidler, antioxidanter, stabilisatorer, katalysatorer og højtrykssmøremiddeladditiver og i lakformuleringer.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Air& fugtfølsom. Inkompatibel med baser, oxidationsmidler, vand/fugt og luft. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 644-97-3
Molekylær formel C6H5Cl2P
Molekylvægt (g/mol) 178.98
MDL nummer MFCD00000528
InChI nøgle IMDXZWRLUZPMDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichlorophenylphosphine, phenylphosphonous dichloride, phenyldichlorophosphine, benzenephosphonous dichloride, dichloro phenyl phosphine, phosphonous dichloride, phenyl, phenylphosphine dichloride, phenyl phosphorus dichloride, phenylphosphorus dichloride, phosphine, dichlorophenyl
PubChem CID 12573
IUPAC navn dichlor(phenyl)phosphan
SMIL ClP(Cl)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlorophenylphosphine
Smeltepunkt -51°C
Tæthed 1.319
Kogepunkt 99°C to 101°C (11 mmHg)
Flammepunkt 102°C (215°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.598
Mængde 50 g
FN nummer UN2798
Beilstein 508189
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 178.99
Procent renhed 97%