Få mere at vide
Dichlorophenylboran, 96%
Artikelnummer. 11388497
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388497 25 g 25g
11378497 1 g 1g
11368497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032583.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 873-51-8 | C6H5BCl2 | 158,816 g/mol
Dichlorphenylboran anvendes i vid udstrækning som en katalysator i antiproliferativ makrolid og cellemigrationshæmmer lactimidomycin og i enantioselektiv syntese af polypeptidsegmenter ved hjælp af vinyloge Mukaiyama aldol-reaktioner og i enantioselektive Diels-Alder-cycloadditioner efter dets reaktion med allo-threoninderivater. Det er en stereoselektiv alkylativ ringåbning af cykliske anhydrider og i krydsmetatesereaktion af aminoderivater med olefiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 873-51-8
Molekylær formel C6H5BCl2
Molekylvægt (g/mol) 158.816
MDL nummer MFCD00013612
InChI nøgle NCQDQONETMHUMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylboron dichloride, borane, dichlorophenyl, dichloro phenyl borane, phenyldichloroborane, phenylboron dibromide, dichlorophenylboron, dichloro-phenyl borane, dichlorophenylborane, bis chloranyl-phenyl-borane, dichloro-phenyl-boron
PubChem CID 136678
IUPAC navn dichlor(phenyl)boran
SMIL B(C1=CC=CC=C1)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlorophenylborane
Smeltepunkt 7 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.194 g/mL
Kogepunkt 175 °C
Flammepunkt 14 °C (57 °F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.545
Mængde 25 g
FN nummer UN2924
Beilstein 2243576
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (reagerer voldsomt).
Formel vægt 158.83
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske