Få mere at vide
Dichlorophenylborane, 96%
Artikelnummer. 11378497
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11378497
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 032583.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 873-51-8 | C6H5BCl2 | 158.816 g/mol
Dichlorphenylboran anvendes i vid udstrækning som en katalysator i antiproliferativ makrolid og cellemigrationshæmmer lactimidomycin og i enantioselektiv syntese af polypeptidsegmenter ved hjælp af vinyloge Mukaiyama aldol-reaktioner og i enantioselektive Diels-Alder-cycloadditioner efter dets reaktion med allo-threoninderivater. Det er en stereoselektiv alkylativ ringåbning af cykliske anhydrider og i krydsmetatesereaktion af aminoderivater med olefiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 873-51-8
Molekylær formel C6H5BCl2
Molekylvægt (g/mol) 158.816
MDL nummer MFCD00013612
InChI nøgle NCQDQONETMHUMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylboron dichloride, borane, dichlorophenyl, dichloro phenyl borane, phenyldichloroborane, phenylboron dibromide, dichlorophenylboron, dichloro-phenyl borane, dichlorophenylborane, bis chloranyl-phenyl-borane, dichloro-phenyl-boron
PubChem CID 136678
IUPAC navn dichloro(phenyl)borane
SMIL B(C1=CC=CC=C1)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlorophenylborane
Smeltepunkt 7°C
Farve Colorless
Tæthed 1.194 g/mL
Kogepunkt 175°C
Flammepunkt 14°C (57°F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.545
Mængde 1 g
FN nummer UN2924
Beilstein 2243576
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water (Reacts violently).
Formel vægt 158.83
Procent renhed 96%
Fysisk form Liquid