Få mere at vide
Dichlorophenylborane, 96%
Artikelnummer. 11368497
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368497 5 g 5g
11378497 1 g 1g
11388497 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032583.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 873-51-8 | C6H5BCl2 | 158.816 g/mol
Dichlorphenylboran anvendes i vid udstrækning som en katalysator i antiproliferativ makrolid og cellemigrationshæmmer lactimidomycin og i enantioselektiv syntese af polypeptidsegmenter ved hjælp af vinyloge Mukaiyama aldol-reaktioner og i enantioselektive Diels-Alder-cycloadditioner efter dets reaktion med allo-threoninderivater. Det er en stereoselektiv alkylativ ringåbning af cykliske anhydrider og i krydsmetatesereaktion af aminoderivater med olefiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 873-51-8
Molekylær formel C6H5BCl2
Molekylvægt (g/mol) 158.816
MDL nummer MFCD00013612
InChI nøgle NCQDQONETMHUMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylboron dichloride, borane, dichlorophenyl, dichloro phenyl borane, phenyldichloroborane, phenylboron dibromide, dichlorophenylboron, dichloro-phenyl borane, dichlorophenylborane, bis chloranyl-phenyl-borane, dichloro-phenyl-boron
PubChem CID 136678
IUPAC navn dichlor(phenyl)boran
SMIL B(C1=CC=CC=C1)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlorophenylborane
Smeltepunkt 7°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.194 g/mL
Kogepunkt 175°C
Flammepunkt 14°C (57°F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.545
Mængde 5 g
FN nummer UN2924
Beilstein 2243576
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water (Reacts violently).
Formel vægt 158.83
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.