Få mere at vide
Dichlorophene, TRC
Artikelnummer. 30378428
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30378428 5 g
1 options
Artikelnummer. 30378428 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4359705G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlorophen
CAS 97-23-4
Molekylær formel C13 H10 Cl2 O2
Mængde 5 g
Synonym 2,2'-Methylenebis[4-chlorophenol], 2,2'-Dihydroxy-5,5'-dichlorodiphenylmethane, 4,4'-Dichloro-2,2'-methylenediphenol, 5,5'-Dichloro-2,2'-dihydroxydiphenylmethane, Anthiphen, Antifen, Bis(2-hydroxy-5-chlorophenyl)methane, Bis(5-chloro-2-hydroxyphenyl)methane, Bis(chlorohydroxyphenyl)methane, Cordocel, DDDM, DDM, Di(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)methane, Dicestal, Dichlorofen, Dichlorophen, Dichlorophen B, Dichlorophene, Dichlorophene 10, Dichlorphen, Diclorofen, Didroxan, Didroxane, Difentan, Diphentane 70, Diphenthane 70, Embephen, Fungicide GM, Fungicide M, G 4, G 4 Pure, G 4 Technical, Gefir, Gingivit, Giv Gard G 4-40, Halenol, Hyosan, Korium, M 213, M 213 (biocide), NSC 38642, NSC 39467, Palacel, Panacide, Plath-Lyse, Prevental, Preventol, Preventol GD, Preventol GDC, Sandocide, Sindar G 4, Taeniatol, Teniathane, Teniatol, Teniotol, Vermithana, Xanbac
InChI formel InChI=1S/C13H10Cl2O2/c14-10-1-3-12(16)8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)17/h1-4,6-7,16-17H,5H2
SMIL Oc1ccc(Cl)cc1Cc2cc(Cl)ccc2O
IUPAC navn 4-chloro-2-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)methyl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 269.12
Formel vægt 268.0058