Få mere at vide
Dichlorophen, MedChemExpress
Beskrivelse
Dichlorophen (DDM) is an anticestodal agent. Dichlorophen is an antimicrobial agent shown to exert activity against cestodes, protozoa, fungi, and bacteria.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichlorophen |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 97-23-4 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 1 g |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H10Cl2O2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | DDM |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (371.58 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Vis mere |