Få mere at vide
Dichlorophen, MedChemExpress
Artikelnummer. 16411279
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16411279 1 g
1 options
Artikelnummer. 16411279 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12638
MedChemExpress Dichlorophen (DDM) is an anticestodal agent. Dichlorophen is an antimicrobial agent shown to exert activity against cestodes, protozoa, fungi, and bacteria.
Dichlorophen (DDM) is an anticestodal agent. Dichlorophen is an antimicrobial agent shown to exert activity against cestodes, protozoa, fungi, and bacteria.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlorophen
Fysisk form Solid
CAS 97-23-4
Farve Off-White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H10Cl2O2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym DDM
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (371.58 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL OC1=CC=C(Cl)C=C1CC2=CC(Cl)=CC=C2O
Molekylvægt (g/mol) 269.12
Formel vægt 269.12
Procent renhed 98.62%