Få mere at vide
Dichloromethylvinylsilan, 97 %
Artikelnummer. 11436336
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11436336 100 g 100g
11394509 10 g 10g
11446336 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436336 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23119.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 124-70-9 | C3H6Cl2Si | 141,066 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-70-9
Molekylær formel C3H6Cl2Si
Molekylvægt (g/mol) 141.066
MDL nummer MFCD00000492
InChI nøgle YLJJAVFOBDSYAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloro methyl vinyl silane, methylvinyldichlorosilane, silane, dichloroethenylmethyl, vinylmethyldichlorosilane, methyldichlorovinylsilane, silane, dichloromethylvinyl, unii-b27y6f24py, ccris 2457, dichloromethylvinyl-silan, dichloromethylvinyl silane
PubChem CID 31299
IUPAC navn dichlor-ethenyl-methylsilan
SMIL C[Si](C=C)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 92 °C til 93 °C
Kemisk navn eller materiale Dichloromethylvinylsilane
Smeltepunkt -78 °C
Mængde 100 g
Flammepunkt 4 °C (39 °F)
Lugt Acrid
FN nummer UN2985
Beilstein 1740822
Formel vægt 141.07
Procent renhed 97%