Få mere at vide
Dichlormethylvinylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394509
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
Artikelnummer. 11394509
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23119.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 124-70-9 | C3H6Cl2Si | 141.066 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-70-9
Molekylær formel C3H6Cl2Si
Molekylvægt (g/mol) 141.066
MDL nummer MFCD00000492
InChI nøgle YLJJAVFOBDSYAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloro methyl vinyl silane, methylvinyldichlorosilane, silane, dichloroethenylmethyl, vinylmethyldichlorosilane, methyldichlorovinylsilane, silane, dichloromethylvinyl, unii-b27y6f24py, ccris 2457, dichloromethylvinyl-silan, dichloromethylvinyl silane
PubChem CID 31299
IUPAC navn dichlor-ethenyl-methylsilan
SMIL C[Si](C=C)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 92°C to 93°C
Kemisk navn eller materiale Dichloromethylvinylsilane
Smeltepunkt -78°C
Mængde 10 g
FN nummer UN2985
Beilstein 1740822
Flammepunkt 4°C (39°F)
Formel vægt 141.07
Procent renhed 97%
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.43
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.087