Få mere at vide
Dichlormethylsilan, 97+%
Beskrivelse
En monomer ('byggesten') til fremstilling af silikonepolymerer. Et mellemprodukt (udgangsmateriale) i produktionen af andre organiske og uorganiske kemikalier. I elektronikindustrien til fremstilling af ultrarent polysilicium og til fremstilling af halvledere og solcelleanlæg.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 41 °C til 42 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Dichloromethylsilane |
| Smeltepunkt | -93 °C |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 g |
| Flammepunkt | -32 °C (-26 °F) |
| Brydningsindeks | 1.398 |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Tæthed | 1.105 g/mL |
| Vis mere |