Få mere at vide
Dichlormethylsilan, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347687
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347687 100 g 100g
11357687 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014079.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75-54-7
En monomer ('byggesten') til fremstilling af silikonepolymerer. Et mellemprodukt (udgangsmateriale) i produktionen af andre organiske og uorganiske kemikalier. I elektronikindustrien til fremstilling af ultrarent polysilicium og til fremstilling af halvledere og solcelleanlæg.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-54-7
MDL nummer MFCD00000494
Synonym Methyldichlorosilane
Specifications
Kogepunkt 41°C to 42°C
Kemisk navn eller materiale Dichloromethylsilane
Smeltepunkt -93°C
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 100 g
Lineær formel CH3SiHCl2
FN nummer UN1242
Beilstein 1071194
Flammepunkt -32°C (-26°F)
Opløselighedsinformation Soluble in heptane,benzene,ether.
Formel vægt 115.03
Procent renhed ≥97%
Brydningsindeks 1.398
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 1.105 g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dichloromethylsilane
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyldichlorosilane