Få mere at vide
Dichloromethylsilane, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10153190 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
500mL
Artikelnummer.
10153190 500mL
1 options
Artikelnummer. 10153190 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147395000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethylsilane
Navn note 97%
CAS 75-54-7
Farve Yellow to Brown
Tæthed 1.1000g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel CH4Cl2Si
Lineær formel CH3SiHCl2
Brydningsindeks 1.3970 to 1.4000 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD00000494
Mængde 500 mL
Beilstein 04, I, 581
Synonym Methyldichlorosilane
Formel vægt 115.04
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Liquid