Få mere at vide
Dichloromethylphenylsilane, 98%
Artikelnummer. p-7027328
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11304519
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23999.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 149-74-6 | C7H8Cl2Si | 191.13 g/mol
Dichlormethylphenylsilan anvendes som monomer ('byggesten') ved fremstilling af silikonepolymerer eller silikoneharpikser. Silikonepolymerer kan være olier, fedtstoffer og gummier. Det bruges også som mellemprodukt (udgangsmateriale) i produktionen af andre organiske siliciumstoffer. Det er et bifunktionelt reagens til fremstilling af methylphenylsilylderivater af dioler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dichlormethylphenylsilan anvendes som en monomer ('byggesten') i produktionen af silikonepolymerer eller silikoneharpikser. Silikonepolymerer kan være olier, fedtstoffer og gummier. Det bruges også som mellemprodukt (udgangsmateriale) i produktionen af andre organiske siliciumstoffer. Det er et bifunktionelt reagens til fremstilling af methylphenylsilylderivater af dioler.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Opbevares under tør inert gas. Det er følsomt over for fugt. Beskyt mod fugt og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149-74-6
Molekylær formel C7H8Cl2Si
Molekylvægt (g/mol) 191.13
MDL nummer MFCD00000490
InChI nøgle GNEPOXWQWFSSOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylphenyldichlorosilane, dichloro methyl phenylsilane, phenylmethyldichlorosilane, silane, dichloromethylphenyl, dichlor-fenyl-methylsilane, dichloro methyl phenyl silane, dichloromethylphenyl silane, unii-9jr2a9v0ji, 9jr2a9v0ji, benzene, dichloromethylsilyl
PubChem CID 9006
IUPAC navn dichlor-methyl-phenylsilan
SMIL C[Si](Cl)(Cl)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kogepunkt 205°C to 206°C
Kemisk navn eller materiale Dichloromethylphenylsilane
Mængde 25 g
Lineær formel C6H5Si(CH3)Cl2
FN nummer UN2437
Beilstein 970975
Flammepunkt 82°C (179°F)
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 191.13
Procent renhed 98%
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.519
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.173