Learn More
Dichloromethylphenylsilane, 98%
Product Code. 11466896
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11466896 500 g 500g
11304519 25 g 25g
11456896 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11466896 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B23999.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 149-74-6 | C7H8Cl2Si | 191.13 g/mol
Dichlormethylphenylsilan anvendes som monomer ('byggesten') ved fremstilling af silikonepolymerer eller silikoneharpikser. Silikonepolymerer kan være olier, fedtstoffer og gummier. Det bruges også som mellemprodukt (udgangsmateriale) i produktionen af andre organiske siliciumstoffer. Det er et bifunktionelt reagens til fremstilling af methylphenylsilylderivater af dioler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dichlormethylphenylsilan anvendes som en monomer ('byggesten') i produktionen af silikonepolymerer eller silikoneharpikser. Silikonepolymerer kan være olier, fedtstoffer og gummier. Det bruges også som mellemprodukt (udgangsmateriale) i produktionen af andre organiske siliciumstoffer. Det er et bifunktionelt reagens til fremstilling af methylphenylsilylderivater af dioler.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Opbevares under tør inert gas. Det er følsomt over for fugt. Beskyt mod fugt og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 149-74-6
Molekylær formel C7H8Cl2Si
Molekylvægt (g/mol) 191.13
MDL nummer MFCD00000490
InChI nøgle GNEPOXWQWFSSOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylphenyldichlorosilane, dichloro methyl phenylsilane, phenylmethyldichlorosilane, silane, dichloromethylphenyl, dichlor-fenyl-methylsilane, dichloro methyl phenyl silane, dichloromethylphenyl silane, unii-9jr2a9v0ji, 9jr2a9v0ji, benzene, dichloromethylsilyl
PubChem CID 9006
IUPAC navn dichlor-methyl-phenylsilan
SMIL C[Si](Cl)(Cl)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kogepunkt 205°C to 206°C
Kemisk navn eller materiale Dichloromethylphenylsilane
Mængde 500 g
Lineær formel C6H5Si(CH3)Cl2
FN nummer UN2437
Beilstein 970975
Flammepunkt 82°C (179°F)
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 191.13
Procent renhed 98%
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.519
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.173