Få mere at vide
Dichloromethylen-dimethyliminium Chlorid, TRC
Artikelnummer. 30379608
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30379608 10 g
1 options
Artikelnummer. 30379608 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43792010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethylene-dimethyliminium Chloride
CAS 33842-02-3
Molekylær formel C3 H6 Cl2 N
Mængde 10 g
Synonym (Dichloromethylene)dimethylammonium chloride, Phosgeniminium chloride, Vilsmeier reagent
InChI formel InChI=1S/C3H6Cl2N/c1-6(2)3(4)5/h1-2H3/q+1
SMIL C[N+](=C(Cl)Cl)C
IUPAC navn dichlormethyliden(dimethyl)azanium
Molekylvægt (g/mol) 126.992
Formel vægt 125.988