Få mere at vide
Dichloromethylen-dimethyliminium Chlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichloromethylene-dimethyliminium Chloride |
| CAS | 33842-02-3 |
| Molekylær formel | C3 H6 Cl2 N |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (Dichloromethylene)dimethylammonium chloride, Phosgeniminium chloride, Vilsmeier reagent |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6Cl2N/c1-6(2)3(4)5/h1-2H3/q+1 |
| SMIL | C[N+](=C(Cl)Cl)C |
| IUPAC navn | dichlormethyliden(dimethyl)azanium |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.992 |
| Formel vægt | 125.988 |