Få mere at vide
(Dichloromethylen)dimethylammoniumchlorid, 95%
Artikelnummer. 11405043
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405043 25 g 25g
11415043 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11405043 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12300.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 33842-02-3 | C3H6Cl3N | 162,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33842-02-3
Molekylær formel C3H6Cl3N
Molekylvægt (g/mol) 162.44
MDL nummer MFCD00011870
InChI nøgle NRNFKRFWZQQDMD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dichloromethylene dimethylammonium chloride, phosgeniminium chloride, n-dichloromethylene-n-methylmethanaminium chloride, methanaminium, n-dichloromethylene-n-methyl-, chloride, dichloromethylene-dimethyliminium chloride, dichloromethylenedimethylammonium chloride, dichloromethylidene dimethylazanium chloride, phosgeneiminium chloride, phosgene-iminium chloride
PubChem CID 2723945
IUPAC navn dichlormethyliden(dimethyl)azanium;chlorid
SMIL [Cl-].CN(C)[C+](Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Dichloromethylene)dimethylammonium chloride
Smeltepunkt ∼185°C (decomposition)
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 4157987
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 162.45
Procent renhed 95%