Få mere at vide
Dichlormethyl-n-octylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379235
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379235 10 g 10g
11389235 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379235 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16565.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14799-93-0 | C9H20Cl2Si | 227.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14799-93-0
Molekylær formel C9H20Cl2Si
Molekylvægt (g/mol) 227.24
MDL nummer MFCD00042606
InChI nøgle QHBMMABVNRSRHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octylmethyldichlorosilane, silane, dichloromethyloctyl, dichloro methyl-n-octylsilane, methyloctyldichlorosilane, dichloro methyl octyl silane, dichloro methyl octylsilane, octylmethyldichlorosilane, acmc-209czn, methyloctyl dichlorosilane, dichloro methyl octylsilane #
PubChem CID 84649
IUPAC navn dichlor-methyl-octylsilan
SMIL CCCCCCCC[Si](C)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 224°C to 226°C
Kemisk navn eller materiale Dichloromethyl-n-octylsilane
Mængde 10 g
FN nummer UN2987
Beilstein 1740697
Flammepunkt 98°C (208°F)
Formel vægt 227.25
Procent renhed 98%