Få mere at vide
Dichloromethyl N-Butyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichloromethyl N-Butyl Ether |
| CAS | 5312-73-2 |
| Molekylær formel | C5H10OCl2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10Cl2O/c1-2-3-4-8-5(6)7/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | CCCCOC(Cl)Cl |
| IUPAC navn | 1-(dichloromethoxy)butane |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.03 |
| Formel vægt | 156.0109 |