missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dichloromethyl N-Butyl Ether, TRC

Artikelnummer. 30368914
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368914 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368914 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4358081G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dichloromethyl N-Butyl Ether
CAS 5312-73-2
Molekylær formel C5H10OCl2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H10Cl2O/c1-2-3-4-8-5(6)7/h5H,2-4H2,1H3
SMIL CCCCOC(Cl)Cl
IUPAC navn 1-(dichloromethoxy)butane
Molekylvægt (g/mol) 157.03
Formel vægt 156.0109
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.