Få mere at vide
Dichloromethylmethylether, TRC
Artikelnummer. 30380643
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30380643 25 g
1 options
Artikelnummer. 30380643 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43544025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethyl Methyl Ether
CAS 4885-02-3
Molekylær formel C2H4Cl2O
Mængde 25 g
Synonym 1,1-Dichlorodimethyl Ether, 1,1-Dichloromethyl Methyl Ether, Chloromyl, Dichloromethoxymethane, Dichloromethyl Methyl Ether, Methoxydichloromethane, Methyl alpha,alpha-dichloromethyl Ether, NSC 91480, alpha,alpha-Dichloromethyl Methyl Ether
InChI formel InChI=1S/C2H4Cl2O/c1-5-2(3)4/h2H,1H3
SMIL COC(Cl)Cl
IUPAC navn dichlor(methoxy)metan
Molekylvægt (g/mol) 114.96
Formel vægt 113.9639