Få mere at vide
Dichloromethanesulfonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichloromethanesulfonyl Chloride |
| CAS | 41197-29-9 |
| Molekylær formel | CHCl3O2S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,1-Dichloromethanesulfonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/CHCl3O2S/c2-1(3)7(4,5)6/h1H |
| SMIL | ClC(Cl)S(Cl)(=O)=O |
| IUPAC navn | dichloromethanesulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.44 |
| Formel vægt | 181.8763 |