Få mere at vide
Dichloromethane, Stabilised with Ethanol, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
:
5L, HDPE plastic bottle
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 75-09-2 |
| Mængde | 5 L |
| Emballage | HDPE Bottle |
| Molekylær formel | CH2Cl2 |
| MDL nummer | MFCD00000881 |
| InChI nøgle | YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | ClCCl |
| IUPAC navn | dichloromethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 84.93 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Dichloromethane, stabilized with ethanol
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Methylene chloride