Få mere at vide
Dichloromethan, spektrofotometrisk grad, 99,7+%, stab. med amylen
Beskrivelse
Dichlormethan bruges i spektrofotometri og miljøtest.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichloromethane |
| Smeltepunkt | -95 °C |
| Navn note | Stabiliseret med amylen |
| Tæthed | 1.325 g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Lugt | Fedt |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.4244 |
| FN nummer | UN1593 |
| Beilstein | 1730800 |
| Vis mere |