Få mere at vide
Dichlormethan 99,8+%, til restanalyse, Distol™ , Stabiliseret med Amylene, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10132140 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Artikelnummer. Mængde
10132140 1 L
1 options
Artikelnummer. 10132140 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/1853/15
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Tekniske data
Smeltepunkt -97 °C
CAS 75-09-2
Farve Farveløs
Mængde 1 L
Emballage Ravfarvet glasflaske
Fysisk form Væske
Molekylær formel CH2Cl2
Damptryk 350 mbar ved 20 °C
MDL nummer MFCD00000881
Viskositet 0,43 mPaS ved 20 °C
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
Kogepunkt 39 °C
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClCCl
IUPAC navn dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 84.93
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Formel vægt 84,93g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.