Få mere at vide
Dichlormethan, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO,≥ 99,9 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. p-7120374
Mængde:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15603740
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 322226X1L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO,≥ 99,9 % (GC)
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-09-2
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 84.93
MDL nummer MFCD00000881
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC navn dichlormethan
SMIL ClCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane
Smeltepunkt -97°C
Navn note Reag. ISO
Farve Farveløs
Udseende Liquid
Tæthed 1.325g/mL at 25°C, 1.320 to 1.330g/Lat 20°C
Kogepunkt 39.8°C to 40°C
Mængde 6 x 1 L
Eksplosionsgrænse 0.22
Tændingspunkt 1223°F
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks n20/D 1.4235 to 1.4245
Rester efter fordampning 0 to 0.001%
Titrerbar syre Free acid: ≤0.001% (as HCl)
Damptryk 6.83psi (20°C), 24.45psi (55°C)
FN nummer UN1593
Beilstein 1730800
Formel vægt 84.93g/mol
Procent renhed ≥99.9% (GC)
Grad ACS/puriss. pa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.