Få mere at vide
Dichlormethan, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO,≥ 99,9 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15633730
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
35 kg
180 L
250 kg
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
180 L
2.5 L
25 L
250kg
35kg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15633730 1 L 1 L
15643730 2.5 L 2.5 L
15613730 10 L 10 L
15663730 25 L 25 L
15623730 180 L 180 L
15683730 35 kg 35kg
15653730 250 kg 250kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15633730 Leverandør Fluka Leverandørnr. 322221L
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 75-09-2
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 84.93
MDL nummer MFCD00000881
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC navn dichlormethan
SMIL ClCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane
Navn note Reag. ISO
Tæthed 1.325g/mL at 25°C, 1.320 to 1.330g/Lat 20°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 0.22
Tændingspunkt 1223°F
Damptryk 6.83psi (20°C), 24.45psi (55°C)
FN nummer 1593
Beilstein 1730800
Formel vægt 84.93g/mol
Procent renhed ≥99.9% (GC)
Grad ACS/puriss. pa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.